3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43573-1G OR43573-5G OR43573-10G
APOSOR43573-1GEA 22 EUR
APOSOR43573-1G APOSOR43573-5G APOSOR43573-10G
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C10H17BN2O2
Smeltpunt: 129…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690235
CAS nummer: 936250-20-3