1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43581-1G OR43581-5G OR43581-10G
APOSOR43581-1GEA 22 EUR
APOSOR43581-1G APOSOR43581-5G APOSOR43581-10G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₄H₇BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09414709
CAS nummer: 847818-55-7