2,4,5-Trichloorbenzoezuur
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43584-1G OR43584-25G OR43584-5G
APOSOR43584-1GEA 22 EUR
APOSOR43584-1G APOSOR43584-25G APOSOR43584-5G
2,4,5-Trichloorbenzoezuur
2,4,5-Trichloorbenzoezuur
Formule: C₇H₃Cl₃O₂
Smeltpunt: 159…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01662044
CAS nummer: 50-82-8