1-Boc-2-piperidone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR43590-100G
OR43590-25G
APOSOR43590-100GEA
220
EUR
APOSOR43590-100G
APOSOR43590-25G
1-Boc-2-piperidone
1-Boc-2-piperidone
Formule:
C₁₀H₁₇NO₃ Smeltpunt: 34…37 °C Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179046 CAS nummer: 85908-96-9 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |