5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-6-chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
OR43598-1G OR43598-500MG OR43598-100MG
APOSOR43598-1GEA 256 EUR
APOSOR43598-1G APOSOR43598-500MG APOSOR43598-100MG
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formule: C₅H₄BrClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11840977
CAS nummer: 105806-11-9