4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43622-1G OR43622-5G OR43622-10G
APOSOR43622-1GEA 51.2 EUR
APOSOR43622-1G APOSOR43622-5G APOSOR43622-10G
4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
4-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formule: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226.8900 g/mol
Smeltpunt: 95…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848646
CAS nummer: 98027-80-6