(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43631-1G OR43631-5G
APOSOR43631-1GEA 22 EUR
APOSOR43631-1G APOSOR43631-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₄H₃₂P₂
Smeltpunt: 239…242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010805
CAS nummer: 76189-55-4