m-Tolylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4364-10G OR4364-50G
APOSOR4364-10GEA 84.7 EUR
APOSOR4364-10G APOSOR4364-50G
m-Tolylacetic acid 98%
m-Tolylacetic acid
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Smeltpunt: 62…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004340
CAS nummer: 621-36-3
EINECS: 210-683-9