p-Tolylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4365-100G OR4365-25G
APOSOR4365-100GEA 95 EUR
APOSOR4365-100G APOSOR4365-25G
p-Tolylacetic acid 98%
p-Tolylacetic acid
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Kookpunt: 265…267 °C
Smeltpunt: 88…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004353
CAS nummer: 622-47-9
EINECS: 210-738-7