4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,6-Dichloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR43659-1G OR43659-5G
APOSOR43659-1GEA 57 EUR
APOSOR43659-1G APOSOR43659-5G
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
4,6-Dichloro-7-azaindole
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187.0300 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09880157
CAS nummer: 5912-18-5