tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43662-1G OR43662-5G
APOSOR43662-1GEA 0 EUR
APOSOR43662-1G APOSOR43662-5G
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate
Formule: C₉H₁₃NO₃
Smeltpunt: 135…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839085
CAS nummer: 56267-48-2