3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR43664-1G OR43664-5G
APOSOR43664-1GEA 117 EUR
APOSOR43664-1G APOSOR43664-5G
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene
Formule: C5H4BrClS
Kookpunt: 88 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06411087
CAS nummer: 40032-81-3
UN: 3265
ADR: 8,III