(±)-4-Bromomandelic acid 96+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (±)-4-Bromophenylglycolic acid, 4-Bromomandelicacid
OR43666-100G OR43666-25G OR43666-5G
APOSOR43666-100GEA 135 EUR
APOSOR43666-100G APOSOR43666-25G APOSOR43666-5G
(±)-4-Bromomandelic acid 96+%
(±)-4-Bromomandelic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Kookpunt: 344
Smeltpunt: 115…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004232
CAS nummer: 6940-50-7
Merck Index: 13,01409