2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43686-1G OR43686-250MG
APOSOR43686-1GEA 191 EUR
APOSOR43686-1G APOSOR43686-250MG
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09054869
CAS nummer: 253315-06-9