4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4380-1G OR4380-250MG OR4380-5G
APOSOR4380-1GEA 0 EUR
APOSOR4380-1G APOSOR4380-250MG APOSOR4380-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02691928
CAS nummer: 25021-49-2