5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4384-1G OR4384-250MG OR4384-5G
APOSOR4384-1GEA 87.6 EUR
APOSOR4384-1G APOSOR4384-250MG APOSOR4384-5G
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C8H6N2O2S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03030176
CAS nummer: 182415-24-3