4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4395-1G OR4395-250MG
APOSOR4395-1GEA 176 EUR
APOSOR4395-1G APOSOR4395-250MG
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S₂
MW: 273.76 g/mol
Smeltpunt: 108…112 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368551
CAS nummer: 852180-73-5
UN: 3261
ADR: 8 III