1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulphonyl chloride
OR4396-1G OR4396-250MG OR4396-5G
APOSOR4396-1GEA 60 EUR
APOSOR4396-1G APOSOR4396-250MG APOSOR4396-5G
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₃S
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07368558
CAS nummer: 52206-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III