Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Cbz-azepan-4-one, Azepan-4-one, N-CBZ protected
OR4404-1G OR4404-10G OR4404-5G
APOSOR4404-1GEA 121 EUR
APOSOR4404-1G APOSOR4404-10G APOSOR4404-5G
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788442
CAS nummer: 83621-33-4