Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(Hydroxymethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR4418-1G OR4418-250MG OR4418-5G
APOSOR4418-1GEA 54.1 EUR
APOSOR4418-1G APOSOR4418-250MG APOSOR4418-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
Formule: C₈H₈N₂O
Smeltpunt: 104…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368521
CAS nummer: 132213-07-1