[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4419-1G OR4419-5G OR4419-250MG
APOSOR4419-1GEA 257 EUR
APOSOR4419-1G APOSOR4419-5G APOSOR4419-250MG
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368531
CAS nummer: 852180-61-1