Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methylimidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate
OR4425-1G OR4425-5G OR4425-10G
APOSOR4425-1GEA 22 EUR
APOSOR4425-1G APOSOR4425-5G APOSOR4425-10G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 44…50 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02683326
CAS nummer: 30148-21-1