imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR4430-1G OR4430-250MG OR4430-5G
APOSOR4430-1GEA 27.8 EUR
APOSOR4430-1G APOSOR4430-250MG APOSOR4430-5G
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Smeltpunt: 160…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659603
CAS nummer: 106850-34-4