5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR4439-25G
OR4439-500G
APOSOR4439-25GEA
0
EUR
APOSOR4439-25G
APOSOR4439-500G
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzene
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzene
Formule:
C₆H₂Cl₃NO₂ Kookpunt: 150 °C/15mmHg Smeltpunt: 58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007072 CAS nummer: 89-69-0 EINECS: 201-931-7 |