2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4443-100G OR4443-25G
APOSOR4443-100GEA 90.8 EUR
APOSOR4443-100G APOSOR4443-25G
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01318987
CAS nummer: 23112-96-1