3-Amino-4-chlorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4469-100G OR4469-5G
APOSOR4469-100GEA 208 EUR
APOSOR4469-100G APOSOR4469-5G
3-Amino-4-chlorobenzonitrile 98%
3-Amino-4-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Smeltpunt: 87…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017089
CAS nummer: 53312-79-1
EINECS: 258-471-5