4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(1-Butyl-1H-imidazol-3-ium-3-yl)butane-1-sulphonate
OR4470-1G OR4470-5G
APOSOR4470-1GEA 187 EUR
APOSOR4470-1G APOSOR4470-5G
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulphonate 95%
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784454
CAS nummer: 439937-61-8