4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR4476-100G OR4476-500G OR4476-25G
APOSOR4476-100GEA 38 EUR
APOSOR4476-100G APOSOR4476-500G APOSOR4476-25G
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Kookpunt: 141 °C/15mmHg
Smeltpunt: 50…52 °C
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007439
CAS nummer: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II