2,3-Dibromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4486-100G OR4486-25G OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA 220 EUR
APOSOR4486-100G APOSOR4486-25G APOSOR4486-5G
2,3-Dibromopyridine
2,3-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Kookpunt: 249…250 °C
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234014
CAS nummer: 13534-89-9