4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4488-1G OR4488-250MG OR4488-5G
APOSOR4488-1GEA 24.9 EUR
APOSOR4488-1G APOSOR4488-250MG APOSOR4488-5G
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216490
CAS nummer: 177662-76-9