2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4491-1G OR4491-100MG OR4491-5G
APOSOR4491-1GEA 138 EUR
APOSOR4491-1G APOSOR4491-100MG APOSOR4491-5G
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234425
CAS nummer: 24667-09-2