2-Bromonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4493-5G OR4493-25G
APOSOR4493-5GEA 22 EUR
APOSOR4493-5G APOSOR4493-25G
2-Bromonicotinic acid
2-Bromonicotinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₂
Smeltpunt: 200…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646068
CAS nummer: 35905-85-2