2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450004-25G OR450004-5G
APOSOR450004-25GEA 103 EUR
APOSOR450004-25G APOSOR450004-5G
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₄BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09026784
CAS nummer: 40003-41-6