4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450008-10G OR450008-25G OR450008-5G
APOSOR450008-10GEA 106 EUR
APOSOR450008-10G APOSOR450008-25G APOSOR450008-5G
4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
4-Hydroxy-2-methylpyridine
Formule: C₆H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114156
CAS nummer: 18615-86-6