Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR450017-1G OR450017-5G OR450017-500MG
APOSOR450017-1GEA 110 EUR
APOSOR450017-1G APOSOR450017-5G APOSOR450017-500MG
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Ethyl ethoxyiminoacetate
Formule: C₆H₁₁NO₃
Dichtheid: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06797654
CAS nummer: 816-27-3