Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45002-1G OR45002-5G
APOSOR45002-1GEA 141 EUR
APOSOR45002-1G APOSOR45002-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₁BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00207970
CAS nummer: 5775-90-6