5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450024-1G OR450024-5G
APOSOR450024-1GEA 80.4 EUR
APOSOR450024-1G APOSOR450024-5G
5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
5-Bromoisoindoline hydrochloride
Formule: C₈H₉BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10700135
CAS nummer: 919346-89-7