2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR450025-1G OR450025-25G OR450025-5G
APOSOR450025-1GEA 40.9 EUR
APOSOR450025-1G APOSOR450025-25G APOSOR450025-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Formule: C₇H₈ClN
Kookpunt: 72…75 °C
Smeltpunt: 18…19 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09055262
CAS nummer: 3099-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III