6-Bromo-2-(chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450074-1G OR450074-250MG OR450074-100MG OR450074-500MG OR450074-2.5G OR450074-5G
APOSOR450074-1GEA 593 EUR
APOSOR450074-1G APOSOR450074-250MG APOSOR450074-100MG APOSOR450074-500MG APOSOR450074-2.5G APOSOR450074-5G
6-Bromo-2-(chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₅BrClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08704640
CAS nummer: 708213-35-8