3-Mercapto-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450088-1G OR450088-250MG
APOSOR450088-1GEA 380 EUR
APOSOR450088-1G APOSOR450088-250MG
3-Mercapto-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
3-Mercapto-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
Formule: C₄H₃N₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01573074
CAS nummer: 7338-75-2