6-Chloro-m-anisidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
OR4502-5G OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA 29.2 EUR
APOSOR4502-5G APOSOR4502-1G
6-Chloro-m-anisidine
6-Chloro-m-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
Kookpunt: 135…137 °C/12mmHg
Smeltpunt: 27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047830
CAS nummer: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN: 2233
ADR: 6.1 III