2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45020-1G OR45020-5G
APOSOR45020-1GEA 110 EUR
APOSOR45020-1G APOSOR45020-5G
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₄S
Smeltpunt: 190…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001119
CAS nummer: 27685-90-1
EINECS: 248-605-0
UN: 3261
ADR: 8,III