6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-methoxyanilinium chloride, 3-Amino-4-chloroanisole hydrochloride, 2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride, 6-Chloro-3-anisidine hydrochloride
OR4503-25G OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA 46.8 EUR
APOSOR4503-25G APOSOR4503-5G
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Formule: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194.06 g/mol
Smeltpunt: 207 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012962
CAS nummer: 85006-21-9
EINECS: 285-050-3