5-Chloro-2-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4504-100G OR4504-25G OR4504-5G
APOSOR4504-100GEA 150 EUR
APOSOR4504-100G APOSOR4504-25G APOSOR4504-5G
5-Chloro-2-iodoaniline
5-Chloro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
Smeltpunt: 40…44 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738960
CAS nummer: 6828-35-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III