Chroman-6-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45040-1G OR45040-250MG
APOSOR45040-1GEA 308 EUR
APOSOR45040-1G APOSOR45040-250MG
Chroman-6-carbaldehyde
Chroman-6-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Kookpunt: 98…104 °C/0,6mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08146589
CAS nummer: 55745-97-6