1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4505-100G OR4505-25G OR4505-5G
APOSOR4505-100GEA 74.6 EUR
APOSOR4505-100G APOSOR4505-25G APOSOR4505-5G
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Formule: C₆H₃Br₂Cl
Kookpunt: 256 °C
Smeltpunt: 91…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070765
CAS nummer: 14862-52-3