6-Amino-3-bromoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromoquinolin-6-amine
OR45086-1G OR45086-250MG
APOSOR45086-1GEA 186 EUR
APOSOR45086-1G APOSOR45086-250MG
6-Amino-3-bromoquinoline
6-Amino-3-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Smeltpunt: 154…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07757603
CAS nummer: 7101-96-4