1,6-Dibromohexane 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4509-100G OR4509-500G
APOSOR4509-100GEA 38 EUR
APOSOR4509-100G APOSOR4509-500G
1,6-Dibromohexane 97+%
1,6-Dibromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Kookpunt: 242…244 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000272
CAS nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable