Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45090-1G OR45090-25G OR45090-5G
APOSOR45090-1GEA 23.4 EUR
APOSOR45090-1G APOSOR45090-25G APOSOR45090-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841080
CAS nummer: 149849-94-5