2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45097-1G OR45097-250MG
APOSOR45097-1GEA 252 EUR
APOSOR45097-1G APOSOR45097-250MG
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₄H₅BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08275734
CAS nummer: 373384-19-1